Learn More
Anhydride heptanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10783351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Code produit. 10783351
Marque: Thermo Scientific Acros 164172500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-14-8 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-14-8
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00004426
Clé InChI MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
CID PubChem 8094
ChEBI CHEBI:45571
Nom IUPAC Acide heptanoïque
SMILES CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanoic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion -10.5°C
Couleur Blanc
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 223.0°C to 223.4°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CO2H
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4240
Quantité 250 mL
Beilstein 02,338
Merck Index 15,4695
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, dmf, chloroform, petrol, soluble in most organic solvents
Viscosité 3.40 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.