Learn More
Anhydride heptanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13468398 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Code produit. 13468398
Marque: Thermo Scientific Acros 164170025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-14-8 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-14-8
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00004426
Clé InChI MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
CID PubChem 8094
ChEBI CHEBI:45571
Nom IUPAC Acide heptanoïque
SMILES CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Heptanoic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion -10.5°C
Couleur Blanc
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 223.0°C to 223.4°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CO2H
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4240
Quantité 2.5 L
Beilstein 02,338
Merck Index 15,4695
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, dmf, chloroform, petrol, soluble in most organic solvents
Viscosité 3.40 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado