Learn More
Heptanoic Acid, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Heptanoic Acid
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptanoic acid (Heptylic acid) |
| CAS | 111-14-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Heptanoic acid (Heptylic acid) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H14 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Heptanoic Acid, 1-Hexanecarboxylic acid, Enanthic acid, Enanthylic acid, Enantic acid, Heptoic acid, Heptylic acid, NSC 2192, Oenanthic acid, Oenanthylic acid, n-Heptanoic acid, n-Heptoic acid, n-Heptylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | heptanoic acid |
| Afficher plus |