Learn More
Bêta-D-glucopyranoside d’heptyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15417989
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
Code produit. 15417989
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66576.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 78617-12-6 | C13H26O6 | 278.345 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78617-12-6
Formule moléculaire C13H26O6
Poids moléculaire (g/mol) 278.345
Numéro MDL MFCD00063299
Clé InChI NIDYWHLDTIVRJT-UJPOAAIJSA-N
Synonyme heptyl-beta-d-glucopyranoside, heptyl beta-d-glucopyranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-heptyloxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, b7g, n-heptyl beta-d-glucopyranoside, n-heptyl-i 2-d-glucopyranoside, heptyl-?-d-glucopyranoside, heptyl b-d-glucopyranoside, heptyl-b-d-glucopyranoside, d06ibv
CID PubChem 448173
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-héptoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptyl beta-D-glucopyranoside
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Beilstein 8806
Poids de la formule 278.34
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre