Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses Multifuge™ X3
Traitez un éventail d’applications générales, dont notamment la culture cellulaire, les microplaques, la bioproduction, la séparation des constituants du sang et la microbiologie avec cette gamme de centrifugeuses.
Spécification
| Certifications/Conformité | IVD compliant; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230V models meet EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, Certified Biosafety |
|---|---|
| Type de contrôleur | Microprocessor |
| Capacité | 4 x 1000 mL |
| FCR max. | 25,314 x g |
| Vitesse max. | 15,200 rpm |
Description
Traitez un éventail d’applications générales, notamment la culture cellulaire, les microplaques, la bioproduction, la séparation des constituants du sang et la microbiologie avec la gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ Multifuge™ X3. Offrant le meilleur débit sur le marché et une efficacité énergétique uniques dans le secteur, cette gamme peut traiter jusqu’à 40 % de tubes coniques en plus lorsqu’elle est configurée avec un rotor libre et 100 % de tubes en plus lorsqu’elle est configurée avec un rotor à angle fixe. Une vaste gamme de rotors et d’adaptateurs, notamment les rotors très légers en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™, répond aux besoins des diverses applications de laboratoire.
Simplicité de fonctionnement :- Ce système est doté d’un panneau de commande intuitif et d’un affichage numérique.
- Des informations de fonctionnement détaillées, notamment l’affichage des paramètres définis et des valeurs réelles, permettent d’optimiser la performance des cycles et la précision de la température pour mieux protéger les échantillons.
- L’utilisateur peut facilement régler la vitesse, la durée et la température, même en cours de cycle, grâce au clavier très pratique pour la saisie directe.
- La technologie innovante du couvercle verrouillable permet de l’abaisser et de verrouiller la centrifugeuse d’un doigt en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse. L’ouverture automatique du couvercle est en option.
- Le double système de régulation de la température affiche la température de l’air dans la chambre ainsi que la température des échantillons, ce qui assure un contrôle précis de la température des échantillons pendant le cycle.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
- Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- L’utilisateur bénéficie d’un accès facile à la chambre pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
- Le système Biocontainment (confinement biologique) permet une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
- Peut s’ouvrir et se fermer avec une seule main gantée
- Certification du CAMR* à Porton Down, Royaume-Uni
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
- Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
- Ce système optimise la sécurité et les séparations
Conception à faible encombrement :
- Format compact peu encombrant
- Sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de manipuler les échantillons et de nettoyer l’appareil dans le plus grand confort.
Efficacité énergétique :
- Sa conception vous permet d’économiser jusqu’à 40 % d’énergie sur les protocoles standard comme la séparation des constituants du sang ou le traitement de tubes coniques.
Modèle Multifuge X3 ventilé :
- Dimensions : 67 × 56,5 × 36 cm [90 cm H ouvert] ou 26,4 × 22,2 × 14,2 po [35,4 po H ouvert] (L × l × H)
- Poids net : 86 kg (189,6 lb)
Modèle Multifuge X3R réfrigéré :
- Pour des applications de haute performance sur des échantillons thermosensibles
- Système de réfrigération sans CFC
- Plage de températures : -10°C à +40°C
- Fonction de préréfrigération avec bouton direct
- 67 × 74,5 × 36 cm [90 cm H ouvert] ou 26,4 × 29,3 × 14,2 po [35,4 po H ouvert] (L x l x H)
- Poids net : 116 kg (255,7 lb)
Informations de commande :
D’une polyvalence exceptionnelle, la gamme Multifuge X3 est compatible avec une vaste gamme de rotors et d’adaptateurs, notamment les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™, et vous permet d’envisager un minimum de 16 configurations de rotors. Tous les rotors et adaptateurs sont vendus séparément.
Recommandé dans les domaines suivants :
- Culture cellulaire
- Microplaques
- Bioproduction
- Sécurité alimentaire
- Séparation du sang
- Traitement des liquides corporels
- Produits pharmaceutiques
- Biotechnologies
- Cellules souches
- Microbiologie
- Biologie moléculaire
- Protéomique
- Génomique
Spécification
| IVD compliant; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230V models meet EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, Certified Biosafety | |
| 4 x 1000 mL | |
| 15,200 rpm | |
| Digital | |
| 99 programs (5 with direct access key) |
| Microprocessor | |
| 25,314 x g | |
| Multifuge™ | |
| Direct, Brushless Induction Low Profile | |
| 99 hr. 59 min. plus HOLD |