Learn More
Thermo Scientific™ Socles pour banc stérile Heraguard™ ECO
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Choisissez parmi les socles fixes, à réglage manuel ou à réglage électrique Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO pour hotte Heraguard ECO.
†Grâce aux moteurs CC, les hottes Heraguard ECO consomment moins d’énergie que les hottes à moteur CA traditionnelles, et émettent donc une plus faible quantité de chaleur à l’intérieur du laboratoire. D’après les données provenant de tests internes et d’une étude de terrain de l’Université du Michigan, publiées dans la revue scientifique American Biotechnology Laboratory.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Heraguard ECO 0.9 |
| Description | Fournit une hauteur de travail ECO variable de 760 mm - 960 mm par incréments ajustables de 50 mm. |
| Type de produit | Socle réglable |
| Hauteur totale (métrique) | de 680 à 880 mm |