Learn More
Thermo Scientific™ Socles pour banc stérile Heraguard™ ECO
Code produit. p-6013220 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Barre repose-pieds
Roulettes
Socle
Socle réglable
Socle réglable en hauteur par commande électrique
À utiliser avec (équipement):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Socles fixes et réglables manuellement
Supports non électriques 0,9 m
Supports non électriques 1,2 m
Supports non électriques 1,5 m
Supports non électriques 1,8 m
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10294014
Marque: Thermo Scientific™ 50116444
Choisissez un socle fixe, à réglage manuel ou à réglage électrique pour votre hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO.
Choisissez parmi les socles fixes, à réglage manuel ou à réglage électrique Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO pour hotte Heraguard ECO.
†Grâce aux moteurs CC, les hottes Heraguard ECO consomment moins d’énergie que les hottes à moteur CA traditionnelles, et émettent donc une plus faible quantité de chaleur à l’intérieur du laboratoire. D’après les données provenant de tests internes et d’une étude de terrain de l’Université du Michigan, publiées dans la revue scientifique American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Heraguard ECO 1.5
Description Fournit une hauteur de travail ECO variable de 760 mm - 960 mm par incréments ajustables de 50 mm.
Type de produit Socle réglable
Hauteur totale (métrique) de 680 à 880 mm