Learn More
Thermo Scientific™ Enceintes de sécurité biologique Herasafe™ 2030i
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Beschreibung
La gamme Herasafe 2030i d’enceintes de sécurité biologique bénéficie d’un leadership mondial de longue date en matière de conception de BSC, avec des innovations révolutionnaires permettant d’optimiser la prévention de la contamination, le confort de l’utilisateur et la gestion des informations, offrant ainsi les enceintes de classe II les plus avancées sur le plan technologique.
Équipée de fonctions de sécurité intelligentes pour la surveillance automatique, d’une interface graphique tactile et intuitive, et d’une connectivité intégrée afin de préserver les données de performances importantes, HeraSafe 2030i offre des performances d’une précision inégalée, pour les applications de culture cellulaire exigeantes et les autres travaux sensibles qui nécessitent une sécurité absolue pour le produit, le personnel et l’environnement.
- SmartFlow Plus : Ce modèle breveté et exclusif effectue une compensation automatique afin de garantir des débits d’air parfaitement équilibrés, quel que soit l’état de chargement des filtres HEPA de protection, ou même en cas d’obstructions dans les orifices d’aération. Cela signifie que, avec un Thermo Scientific BSC, le niveau de confinement est constant tous les jours et pas uniquement le premier jour.
- Réglage automatique des rayons UV à faisceau croisé
- Interface utilisateur graphique à écran tactile :
- Intérieur entièrement en acier inox 316
- Éclairage intérieur à LED
- Accès polyvalent SmartPort
- Sortie de données adaptée au cloud
- Repose-bras ergonomiques en option
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Herasafe 2030i, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, lampe UV à faisceau croisé dans les parois latérales. |
| Certifications/Conformité | EN 12469 |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (316) |
| Type de produit | Enceinte de sécurité biologique |
| Modèle | Herasafe 2030i |
| Prises | 2 parois arrière |
| Ouverture de vitre (métrique) | 200 mm |
| Largeur (impériale) extérieure | 39,3 in |
| Affichage | IUG 7 po |
| Efficacité de filtre | 0.99995 |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.