Learn More
Thermo Scientific™ Options et accessoires Herasafe™ KS
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Module de surface de travail dentelée
Module pour surface de travail plane
Panier à usage général
Panier à usage général pour barres de suspension
Surface de travail amortie par vibrations
Conditionnement:
1 pièce
Description
Surfaces de travail, transitions d’échappement et paniers
Collerette d'évacuation
• Collerette d'évacuation
• Collerette d'évacuation
Spécification
Spécification
| Description | Module pour surface de travail dentelée de 1 500 mm de large (316SS) |
| Type de produit | Module de surface de travail dentelée |
| Largeur (métrique) extérieure | 1500 mm |
| Matériau de boîtiers | 316 SS |
| Largeur (métrique) | 1500 mm |