Learn More
Thermo Scientific™ Options et accessoires Herasafe™ KS
Code produit. p-4377244 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Module de surface de travail dentelée
Module pour surface de travail plane
Panier à usage général
Panier à usage général pour barres de suspension
Surface de travail amortie par vibrations
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11861601
Marque: Thermo Scientific™ 50073757
Surfaces de travail, transitions d’échappement et paniers
Collerette d'évacuation
• Collerette d'évacuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Zone de travail à vibrations amorties de 300 mm de large pour les équipements de pesée et de microscopie (316SS)
Type de produit Surface de travail amortie par vibrations
Largeur (métrique) extérieure 300 mm
Matériau de boîtiers 316 SS
À utiliser avec (équipement) Enceinte de sécurité biologique
Largeur (métrique) 300 mm