Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs microbiologiques Heratherm™ Advanced Protocol
Code produit. 10282190 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
66 l
104 l
178 L
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 10282190
Marque: Thermo Scientific™ 51028717
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Effectuez vos applications de séchage grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Advance Protocol, qui incluent la technologie de convection double.
Effectuez vos applications de séchage grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol, qui incluent la technologie de convection double et offrent une excellente stabilité thermique. Ces incubateurs sont un outil efficace et flexible pour votre laboratoire. De plus, ils peuvent être utilisés pour des applications multiples.
  • Convection double pour plus de polyvalence — vitesse de ventilation réglable de 0 à 100 %
  • Minuterie numérique avancée pour cycles de marche/arrêt quotidiens ou hebdomadaires
  • Surface interne en acier inoxydable résistant à la corrosion et facile à nettoyer (AISI 304)
  • Large plage de températures de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 105°C — adaptée aux applications de séchage
  • Uniformité de la température de ±0,6 (ventilateur désactivé) et entre ±0,2° et ±0,4C (ventilateur à pleine vitesse) (mesurée à 37°C)
  • Stabilité thermique de ±0,1°C (mesurée à 37°C)
  • Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
  • Format particulièrement compact
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2,3 pied cube
Capacité (impériale) d’étagère 55 lb
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Capacité (métrique) 66 l
Convection Type Convection double
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 2 fournis/13 max.
Type de bouchon Type de prise fournie en fonction du pays
Plage de températures (métrique) Température ambiante +5° à 105°C
Type Incubateur microbiologique
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ± 0,6°C
Minuteur hebdomadaire / en temps réel / horaire
Dimensions (P x l x H) intérieures 36,8 x 35,4 x 50,8 cm (14,5 x 13,9 x 20 po.)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 20,9 x 28,3 po (56,5 x 53 x 72 cm)
Longueur (impériale) 22,2 in
Longueur (métrique) 56,5 cm
Largeur (impériale) 20,9 po
Largeur (impériale) intérieure 13,9 po
Largeur (métrique) 53 cm
Largeur (métrique) intérieure 35,4 cm
Hauteur (impériale) 28,3 po
Hauteur (impériale) intérieure 20 po
Hauteur (métrique) 72 cm
Hauteur (métrique) intérieure 50,8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 14,5 in
Profondeur (métrique) intérieure 36,8 cm
Poids (impériale) 99 lb
Poids (métrique) 45 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 850 w
Ampérage 3,7 A
Fréquence 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.