Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ Advanced Protocol
Code produit. 17858298
Click to view available options
Capacité (métrique):
62 l
Type:
Étuve de convection mécanique
Matériau:
Acier enduit
Type de bouchon:
Nema 5-15
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17858298
Marque: Thermo Scientific™ 51028124
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez des applications multiples grâce aux étuves Advanced Protocol, qui offrent une uniformité précise de la température et une faible consommation d’énergie.
Effectuez des applications multiples grâce aux étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol, dotées d’une minuterie perfectionnée et qui offrent une uniformité précise de la température et une faible consommation d’énergie. Grâce à la convection naturelle ou mécanique et d’excellentes valeurs de température, cet outil polyvalent pour les laboratoires peut être utilisé pour plusieurs applications.
Caractéristiques :
  • Large plage de températures : jusqu’à 330 °C
  • Vitesse de ventilation réglable pour une circulation d’air adaptée en fonction des applications dans les modèles à convection mécanique (séchage de poudres par exemple)
  • Vitesse élevée pour séchage et chauffe accélérés, récupération rapide, stabilité et uniformité thermiques optimales
  • Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
  • Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun avec 10 étapes séparées
  • Vitesse de ventilation et position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement
  • Les programmes peuvent être répétés automatiquement
  • Le port d’accès permet d’introduire des sondes permettant un contrôle indépendant des données
  • Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
  • La fonction d’accélération permet une chauffe rapide : sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24h/24 et 7J/7 (non disponible sur les unités de grande capacité)
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie : Garantie de 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide
Description 51028124
Capacité (métrique) 62 l
max. (métrique) 330°C
Type Étuve de convection mécanique
Matériau Acier enduit
Nbre d’étagères 2 fournis / 13 max.
Type de bouchon Nema 5-15
Stabilité de la température ±1.5°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 13.5 x 13.9 x 20 in. (34.3 x 35.4 x 50.8 cm)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 20,9 x 28,3 po (56,5 x 53 x 72 cm)
Longueur (impériale) 22,2 in
Longueur (métrique) 56.5 cm
Largeur (impériale) 20,9 po
Largeur (impériale) intérieure 13.9 in.
Largeur (métrique) 53 cm
Largeur (métrique) intérieure 35.4 cm
Hauteur (impériale) 28,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 20 in.
Hauteur (métrique) 72 cm
Hauteur (métrique) intérieure 50.8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 13,5 in
Profondeur (métrique) intérieure 34.3 cm
Alimentation électrique 120 V 60 Hz
Tension 120 V
Puissance 1440 w
Ampérage 12 A
Fréquence 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.