Learn More
Thermo Scientific™ Étuves de sécurité Heratherm™ Advanced Protocol
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Protégez efficacement vos échantillons grâce aux étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security, qui procurent un niveau supérieur de sécurité pour les applications dans lesquelles la fiabilité du processus et la sûreté du processus sont essentielles. Une alarme de surchauffe en série et une alarme de température insuffisante garantissent la stabilité de votre échantillon. Un verrou de porte empêche toute perturbation ou altération des échantillons, tandis qu’une alarme de porte avertit l’opérateur lorsque la porte est laissée ouverte par accident. Une surface externe en acier inoxydable est disponible pour les applications cliniques et pharmaceutiques exigeantes.
Les étuves Heratherm Advanced Protocol Security sont proposées dans un choix de convection mécanique ou par gravité. Les unités de convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±2,5°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±1,5°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,2°C à 150°C.
- Large plage de températures : jusqu’à 330°C
- La sonde échantillon en option affiche la température exacte de l’échantillon à l’écran
- La fonction de séchage automatique désactive l’étuve lorsque les échantillons sont secs, ce qui permet d’économiser de l’énergie (remarque : Le capteur d’échantillons en option est nécessaire pour utiliser cette fonction)
- Modèles à convection mécanique : vitesse du ventilateur réglable pour une flexibilité d’application
- Minuterie numérique avancée pour cycles de marche/arrêt quotidiens ou hebdomadaires
- La surface intérieure en acier inox est facile à nettoyer et résistante à la corrosion (acier de qualité AISI 304).
- Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
- Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun comprenant 10 étapes séparées
- La vitesse de ventilation et la position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement peuvent être intégrées
- Les programmes peuvent être répétés automatiquement
- Le port d’accès permet d’introduire des capteurs permettant un contrôle indépendant des données
- Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
- La fonction d’accélération permet un chauffage rapide, sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24 h/24 et 7 j/7
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide |
| Capacité (métrique) | 61 l |
| max. (métrique) | 50°C à 330°C |
| Type | Convection naturelle |
| Matériau | Acier enduit |
| Nbre d’étagères | 2 fournis / 13 max. |
| Type de bouchon | Spécifique selon le pays |
| Stabilité de la température | ±0,3°C |
| Minuteur | hebdomadaire / en temps réel / horaire |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 38,9 x 32,8 x 48 cm (15,3 x 12,9 x 18,9 in) |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.