Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ General Protocol - 230 VCA 50/60 Hz
Code produit. p-4530053 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
65 L
66 L
104 L
105 L
176 L
179 L
419 L
774 L
Type:
Convection mécanique
Convection naturelle
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10659650
Marque: Thermo Scientific™ 51028139
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez vos travaux quotidiens de laboratoire avec les étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. Elles offrent des températures uniformes, des réglages simples et une faible consommation d’énergie.
Effectuez vos travaux quotidiens de laboratoire avec les étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. Elles offrent l’uniformité de la température, des réglages simples et une faible consommation d’énergie. Conçues pour une faible consommation d’énergie, grâce à une conception de porte unique et une émission de chaleur très efficace réduite par une bonne isolation thermique. Fonctions supplémentaires : minuteur intégré, écran très lisible et alarme de protection des échantillons.
Les étuves Heratherm General Protocol offrent le choix entre la convection par gravité pour un séchage et un chauffage en douceur ou la convection mécanique pour un séchage et un chauffage plus rapides et une plus grande uniformité de température. Les unités de convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±4,4°C ou plus et une stabilité de température de ±0,4°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±2,8°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C.
  • Cinq tailles (60, 100 ou 180, 400 ou 750 L)
  • Températures de fonctionnement de 50° à 250°C
  • Système d’alarme automatique en cas de surchauffe pour protéger les échantillons
  • Consommation énergétique généralement basse
  • Minuterie intégrée
  • Excellent rapport encombrement/volume
  • Chambres en acier inox résistant à la corrosion avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • Fonctionnement facile par boutons tactiles et contrôle par microprocesseur
  • Facile d’accès : les portes peuvent être ouvertes à plus de 180°C
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Capacité (métrique) 65 L
max. (métrique) 50°C à 250°C
Type Convection naturelle
Nbre d’étagères 2 fournis / 13 max.
Stabilité de la température ± 0,4°C
Minuteur Marche / arrêt
Dimensions (P x l x H) intérieures 41.5 x 32.8 x 48 cm (16.3 x 12.9 x 18.9 po)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 20,9 x 28,3 po (56,5 x 53 x 72 cm)
Longueur (impériale) 22,2 in
Longueur (métrique) 56.5 cm
Largeur (impériale) 20,9 po
Largeur (impériale) intérieure 12,9 po
Largeur (métrique) 53 cm
Largeur (métrique) intérieure 32.8 cm
Hauteur (impériale) 28,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 18,9 po
Hauteur (métrique) 72 cm
Hauteur (métrique) intérieure 48 cm
Profondeur (impériale) intérieure 16.3 in
Profondeur (métrique) intérieure 41.5 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 1800 W
Ampérage 7,9 A
Fréquence 50/60 Hz