Learn More
R&D Systems™ Herbimycin A
Code produit 18118859 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18118859 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18118859 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NB11081565
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 0,1 mg
À utiliser avec (application) Soluble in DMSO and Ethanol (1 mg/mL).
Cible Herbimycin A
Type Herbimycin