missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies HetaSep™

Code produit. p-7217634
Encompass
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15332712

Marque: STEMCELL Technologies 07906

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For depletion of red blood cells from fresh blood samples and isolation of nucleated cells

  • HetaSep™ is an erythrocyte aggregation agent used to quickly separate nucleated cells from red blood cells (RBCs) in whole blood
  • Aggregated erythrocytes settle much faster than dispersed cells
  • By controlling the settling time and/or centrifugation speed, the majority of nucleated cells are recovered in the supernatant
  • Approximately 95 - 99% RBC depletion is attained if the nucleated cell-rich fraction is removed carefully
  • HetaSep™ contains 6% w/v hetastarch

Spécification

Type de cellule Granulocytes and Subsets, Leukocytes, Red Blood Cells
À utiliser avec (application) Cell Isolation
Quantité 100 ml
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis