Learn More
Chlorure d‘hexaamminecobalt(III), 99,999 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Hexaamminecobalt(III) chloride |
| Point de fusion | 217°C |
| Note relative au nom | 99.999% |
| Couleur | Orange à marron |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Formule linéaire | [Co(NH3)6]Cl3 |
| Merck Index | 15, 4710 |
| Mehr anzeigen |