Learn More
Chlorure d’hexaamminecobalt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782582 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782582 5 g Flacon en verre 5g
10442761 25 g Flacon en verre 25g
10422975 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782582 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.90€
    19.65€ / 5g
    Économisez 3.25€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10534-89-1
Formule moléculaire H18Cl3CoN6
Poids moléculaire (g/mol) 267.47
Numéro MDL MFCD00036304
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaamminecobalt(III) chloride
Point de fusion 217°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 267.47
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexaamminecobalt(III) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexaamminecobalt(III) chloride