Learn More
Hexaammineruthenium(II) chloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30784169
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30784169 100 mg
30764991 1 g
30772808 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30784169 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD133098100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaammineruthenium(II) chloride
CAS 15305-72-3
Quantité 100 mg
Formule moléculaire Cl2H18N6Ru
Numéro MDL MFCD00011477
SMILES [NH3][Ru+2]([NH3])([NH3])([NH3])([NH3])[NH3].[Cl-].[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 274.16
Pourcentage de pureté 98%