Learn More
Chlorure d’hexaammineruthénium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexaammineruthenium(III) chloride |
| Couleur | Jaune |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 250 mg |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
| Nom IUPAC | Azane;ruthénium(3+);trichlorure |
| Poids de la formule | 309.61 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- Hexaammineruthenium(III) chloride