Learn More
Chlorure d’hexaammineruthénium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10619863 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10619863 5 g Flacon en verre 5g
10583884 250 mg Flacon en verre 250mg
10662033 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10619863 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    385.65€ / 5g
    Économisez 74.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14282-91-8
Formule moléculaire Cl3H18N6Ru
Poids moléculaire (g/mol) 309.61
Numéro MDL MFCD00011478
Clé InChI GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
CID PubChem 159731
SMILES N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaammineruthenium(III) chloride
Couleur Jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC ruthenium(3+) hexaamine trichloride
Poids de la formule 309.61
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexaammineruthenium(III) chloride