Learn More
Hexachlorobenzène 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320366 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320366 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011068ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachlorobenzene
CAS 118-74-1
Noms d’analytes ou de composants Hexachlorobenzene
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C6 Cl6
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
Formule InChI InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 284.78
Quantité 1 mL
Poids de la formule 281,8131 g/mol