Learn More
Hexachlorobenzène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327707
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30327707 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327707 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14160000100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachlorobenzene
CAS 118-74-1
Noms d’analytes ou de composants Hexachlorobenzene
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C6 Cl6
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
Formule InChI InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 284.78
Quantité 100 mg
Poids de la formule 281.8131 g/mol