Learn More
Hexachloroéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10522161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
Code produit. 10522161
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-72-1
Formule moléculaire C2Cl6
Poids moléculaire (g/mol) 236.72
Numéro MDL MFCD00000799
Clé InChI VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
CID PubChem 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachloroethane
Point de fusion 184.0°C to 190.0°C
Couleur Blanc
Densité 2.0910g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire Cl3CCCl3
Quantité 1 kg
Beilstein 01,87
Merck Index 15,4715
Gravité spécifique 2.091
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L (22°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,>50g/100mL ethanol
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,2-hexachloroéthane
Poids de la formule 236.74
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline