Learn More
Hexachloroéthane, SPEX CertiPrep™
Code produit 12949264 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12949264 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12949264 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S2155
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Hexachloroéthane67-72-11000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachloroethane
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 67-72-1, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C2Cl6
Numéro MDL MFCD00000799
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC hexachloroéthane
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Poids moléculaire (g/mol) 236.72
CID PubChem 6214
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:39227
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire