Learn More
Hydrate d‘acide hexachloroplatinique(IV), extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10181420 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10181420
Marque: Fisher Chemical H/0262/43
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 26023-84-7
Formule moléculaire Cl6H2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 409.80
Numéro MDL MFCD00149909
Clé InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point de fusion 60°C
Couleur Ambré
Conditionnement Flacon
Quantité 1 g
Poids de la formule 409.82g/mol
Forme physique Poudre solide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen hexachloroplatinate(IV)hydrate,Chloroplatinic acid