Learn More
Acide hexacosanoïque 100 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexacosanoic acid (Cerotic acid) |
| CAS | 506-46-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Hexacosanoic acid (Cerotic acid) |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C26 H52 O2 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide hexacosanoïque |
| Show More |