Learn More
Alfa Aesar™ Hexacosanoic acid, 97%
Code produit 15427218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427218 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15427218 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H60726.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexacosanoic acid
CAS 506-46-7
Point de fusion 87°C to 89°C
Formule moléculaire C26H52O2
Formule linéaire CH3(CH2)24COOH
Numéro MDL MFCD00002811
Quantité 250 mg
Beilstein 1799681
Synonyme cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
Clé InChI XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide hexacosanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 396.7
CID PubChem 10469
ChEBI CHEBI:31009
Poids de la formule 396.69
Pourcentage de pureté 97%