Learn More
Acide hexacosanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10740751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10740751 100 mg Flacon en verre 100mg
10551681 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10740751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 258211000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396.7 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-46-7
Formule moléculaire C26H52O2
Poids moléculaire (g/mol) 396.7
Numéro MDL MFCD00002811
Clé InChI XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
CID PubChem 10469
ChEBI CHEBI:31009
Nom IUPAC Acide hexacosanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexacosanoic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 87.0°C to 89.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 250.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)24COOH
Indice de réfraction 1.4301
Quantité 100 mg
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and acetone
Poids de la formule 396.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, brillante et aérée