Learn More
Hexacosanoic acid, MedChemExpress
Code produit 16411047
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411047 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16411047 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113301
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexacosanoic acid
CAS 506-46-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H52O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité THF : 5.56 mg/mL (14.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 396.69
Poids de la formule 396.69
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation