Learn More
Hydroxyde d’hexadécyltriméthylammonium, 25 % dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666841 100 g Flacon en verre 100g
10651505 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    278.00€ / 100g
    Économisez 20.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 505-86-2 | C19H43NO | 301.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-86-2
Formule moléculaire C19H43NO
Poids moléculaire (g/mol) 301.56
Numéro MDL MFCD00041921
Clé InChI WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hexadecyltrimethylammonium hydroxide, cetyltrimethylammonium hydroxide, unii-8q7d6895lv, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, cetrimide inn:ban:jan, n-hexadecyltrimethylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-1-hexadecanaminiuhydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide 1:1, cetyl-trimethylammonium hydroxide
CID PubChem 68166
Nom IUPAC Hexadécyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
SMILES [OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 25%in Methanol
Concentration 23 to 27 w/w% (in Methanol)
Densité 0.83g/mL
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
Quantité 100 g
Forme physique Solution
Poids de la formule 301.55
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexadecyltrimethylammonium hydroxide, 25% in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.