Learn More
Hexafluoroglutaric acid, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10073660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10073660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10073660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 306600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexafluoroglutaric acid
Note relative au nom 97%
CAS 376-73-8
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H2F6O4
Numéro MDL MFCD00004172
Quantité 5 g
Synonyme hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
Clé InChI CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
Nom IUPAC hexafluoropentanedioic acid
Poids moléculaire (g/mol) 240.06
CID PubChem 67827
Poids de la formule 240.06