Learn More
Acide hexafluoroglutarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473448 25 g 25g
11463448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17848.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 376-73-8 | C5H2F6O4 | 240.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 376-73-8
Formule moléculaire C5H2F6O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.06
Numéro MDL MFCD00004172
Clé InChI CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
CID PubChem 67827
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexafluoroglutaric acid
Point de fusion 92°C to 97°C
Point d’ébullition 134°C to 138°C (3 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1801049
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC acide 2,2,3,3,4,4-hexafluoropentanedioïque
Poids de la formule 240.06
Pourcentage de pureté 98%