Learn More
Acide hexafluorosilicique, solution aqueuse 23 % p/p., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354799
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354799 500 g 500g
11366319 100 g 100g
11376319 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 069109.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Il est principalement produit comme traceur du trifluorure d’aluminium et de la cryolite synthétique. Il est couramment utilisé comme source de fluor pour la fluoration de l’eau. L’acide hexafluorosilicique est également converti en une variété de sels d’EDexafluorosiliciques utiles. Le sel de potassium est utilisé dans la fabrication des plaques, le sel de magnésium.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16961-83-4
Formule moléculaire F6H2Si
Poids moléculaire (g/mol) 144.091
Numéro MDL MFCD00036289
Clé InChI OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Synonyme hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
CID PubChem 21863527
Nom IUPAC Hexafluorosilicon(2 -);hydron
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexafluorosilicic acid
Couleur Du blanc au jaune
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Numéro UN UN1778
Merck Index 14,4182
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 144.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 23 % p/p de sol. aqueuse
Densité 1.223g/mL
RUO– À des fins de recherche uniquement