Learn More
Acide hexafluorosilicique, solution aqueuse 35 % p/p., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383696
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383696 500 g 500g
11373696 100 g 100g
11393696 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11383696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14829.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144.091 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide hexafluorosilicique est couramment utilisé comme source de fluorure. Il est transformé en une variété de sels d’hexafluorosilicate utiles. Il est également utilisé comme électrolyte dans le procédé Betts de raffinage électrolytique du plomb. Il s’agit d’un réactif organique important pour le clivage des liaisons Si-O des éthers de silyle. De plus, il est utilisé comme agent de conservation du bois et également dans la modification de surface du carbonate de calcium.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux, les alcalis, les acides forts, les grès et le verre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16961-83-4
Formule moléculaire F6H2Si
Poids moléculaire (g/mol) 144.091
Numéro MDL MFCD00036289
Clé InChI OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Synonyme hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
CID PubChem 21863527
Nom IUPAC Hexafluorosilicon(2 -);hydron
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 108°C to 109°C
Nom chimique ou matériau Hexafluorosilicic acid
Quantité 500 g
Formule linéaire H2SiF6
Numéro UN UN1778
Merck Index 14,4182
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 144.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 % p/p de sol. aqueuse
Densité 1.32
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorosilicic acid