Learn More
Fisherbrand™ Nacelles antistatiques de pesée hexagonales
Code produit. p-7114437 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Longueur (métrique):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Largeur (métrique):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 15778187
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée antistatiques hexagonales Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.
  • Les nacelles flexibles peuvent être pliées aux points pour former des becs verseurs.
  • Les fonds plats et les bords inclinés permettent un transfert précis.
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
  • Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Version antistatique uniquement.
  • 1 couleur, 4 tailles.
  • Boîte de 500.
  • Tous sont conformes à la norme FDA / alimentaire.
  • Jetables.
Spécification
Forme du fond Plat
Couleur Blanc
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Hexagonale
Stérilité Non-sterile
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Longueur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Hauteur (métrique) 9 mm