Learn More
Heathrow Scientific™ Nacelles de pesée hexagonales
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 12357499 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Grande ; 102 x 76 x 22 mm
Grand ; 127 x 89 x 31 mm
Petite ; 38 x 25 x 9 mm
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions unitSize
12357499 Petite ; 38 x 25 x 9 mm 500 pièces
12367499 Grande ; 102 x 76 x 22 mm 500 pièces
12377499 Grand ; 127 x 89 x 31 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 12357499 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS14251A
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Formez le bec verseur en pliant les points d’angle ensemble. Les nacelles de pesée hexagonales Heathrow Scientific™ comprennent un fond plat large pour éviter les déversements et les renversements.
  • Pliez les nacelles flexibles aux points de pliage pour former des becs verseurs
  • Les fonds plats et les côtés inclinés permettent un transfert précis
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F)
  • Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Antistatiques
  • Conformes FDA / qualité alimentaire.
  • Paquet de 500
  • Jetable
Spécification
Forme du fond Plat
Couleur White
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Hexagonale
Stérilité Non-sterile
Type Nacelle de pesée
Dimensions Petite ; 38 x 25 x 9 mm
Longueur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Hauteur (métrique) 9 mm