Learn More
Bromure d’hexaméthonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15433239
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15433239
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60466.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Antagoniste du récepteur nicotinique de l’acétylcholine
Nicotinic acetyl choline receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-97-0
Formule moléculaire C12H30Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 362.194
Numéro MDL MFCD00011787
Clé InChI FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme hexamethonium bromide, hexamethonium dibromide, simpatoblock, gangliostat, esametina, hexameton, vegolysen, vegolysin, bistrium bromide, hexonium dibromide
CID PubChem 5938
Nom IUPAC Triméthyl-[6-(triméthylazaniumyl)hexyl]azanium;dibromure
SMILES C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethonium bromide
Point de fusion 282°C to 285°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule linéaire (CH3)3N(Br)(CH2)6N(Br)(CH3)3
Quantité 25 g
Beilstein 3715749
Merck Index 14,4688
Poids de la formule 362.19
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre