Learn More
Hexaméthylcyclotrisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426216 500 g 500g
11406216 25 g 25g
11416216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23028.36
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthylcyclotrisiloxane est utilisé dans la préparation de polymères greffés et de polymères à bloc. C’est également une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique et qui sert aussi d’intermédiaire dans les réactions organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-05-9
Formule moléculaire C6H18O3Si3
Poids moléculaire (g/mol) 222.46
Numéro MDL MFCD00005943
Clé InChI HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
CID PubChem 10914
Nom IUPAC hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spécification
Point d’ébullition 134°C
Nom chimique ou matériau Hexamethylcyclotrisiloxane
Point de fusion 64°C to 66°C
Quantité 500 g
Point d’éclair 35°C (95°F)
Sensibilité Moisture sensitive
Numéro UN UN1325
Beilstein 1766829
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 222.47
Pourcentage de pureté 97%