Learn More
Hexaméthyldisilazane, qualité électronique, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 g, 100g
100 mL
500 g, 500g
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500g
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329215 500 mL 500mL
11309215 25 mL 25mL
11319215 100 mL 100mL
11309707 500 g, 500g 500g
11389697 100 g, 100g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11329215 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16519.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.395 g/mol
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthyldisilazane est utilisé comme solvant dans la synthèse organique et la chimie organométallique. Il sert souvent de promoteur d’adhérence pour la photorésiste en photolithographie. De plus, il est utilisé pour la préparation d’éthers triméthylsilylés à partir de composés hydroxy. Il est utilisé comme alternative au séchage de points critiques lors de la préparation d’échantillons en microscopie électronique. Il est ajouté à l’analyte pour obtenir des produits de diagnostic silylés pendant la pyrolyse dans la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse.
Solubilité
Miscible avec le méthanol, l’éther éthylique, le chloroforme et le benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 999-97-3
Formule moléculaire C6H19NSi2
Numéro MDL MFCD00008259
Clé InChI FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
CID PubChem 13838
ChEBI CHEBI:85068
Nom IUPAC [diméthyl-(triméthylsilylamino)silyl]méthane
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 126°C
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisilazane
Point de fusion -78°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 8°C (46°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.408
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.774
Formule linéaire (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Numéro UN UN3286
Beilstein 635752
Merck Index 14,4689
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,ethyl ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Poids moléculaire (g/mol) 161.395
Poids de la formule 161.4
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Électronique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethyldisilazane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisilazane