Learn More
Hexaméthyldisilazane, Solstice
Code produit 16665853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
16665853 1 L Bouteille en plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16665853 Fournisseur Fluka Code fournisseur 40215H1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    537.55€ / 1L
    Économisez 32.45€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Ajouter au panier
Grade semi-conducteur (17713)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires analytiques et de chimie : solvants – pour usage spécifique ACS (HPLC), ACS usage général, solvants pour l’histologie, et réactifs de qualité pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles. Inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique incluant les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et éléments, ainsi que les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 999-97-3
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Point d’éclair 11 °C
CID PubChem 13838
ChEBI CHEBI:85068
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Semi-conducteurs
Conditionnement Bouteille en plastique
Indice de réfraction 1.4070 - 1.4090