Learn More
Hexaméthylphosphoramide, SPEX CertiPrep™
Code produit 16309287 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16309287 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16309287 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S2185
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Hexaméthylphosphoramide680-31-91000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylphosphoramide
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 680-31-9, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Méthodes For US EPA Method 8270
Formule moléculaire C6H18N3OP
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
Nom IUPAC N-[bis(diméthylamino)phosphanyl]-N-méthylméthanamine
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 179.204
CID PubChem 12679
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:24565
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire