Learn More
Triamide hexaméthylphosphoreux, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10647744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
50mL
Code produit. 10647744
Marque: Thermo Scientific Acros 162481000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1608-26-0 | C6H18N3P | 163.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1608-26-0
Formule moléculaire C6H18N3P
Poids moléculaire (g/mol) 163.21
Numéro MDL MFCD00008301
Clé InChI XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
CID PubChem 15355
Nom IUPAC N-[bis(diméthylamino)phosphanyl]-N-méthylméthanamine
SMILES CN(C)P(N(C)C)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylphosphorous triamide
Point de fusion -44°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 150°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2N]3P
Indice de réfraction 1.4650 to 1.467
Quantité 100 mL
Fieser 01,431; 02,210; 04,247; 06,279; 09,235; 10,199
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 163.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethylphosphorous triamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.