Learn More
Hexamine, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit. p-7073051 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Code produit. 10365990
Marque: Fisher Chemical H/0300/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Hexamine, extra pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-97-0
Formule moléculaire C6H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 140.19
Numéro MDL 6895
Clé InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
CID PubChem 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spécification
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.5
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 140.19g/mol
Forme physique Solide