Learn More
Hexane, + de 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10685392 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10685392
Marque: Thermo Scientific Acros 151855000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-25-1, 59-02-9
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00007027
Clé InChI JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
CID PubChem 6184
Nom IUPAC hexanal
SMILES CCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanal
Acidité 10mg KOH/g max.
Point de fusion -56.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8150g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 131.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CHO
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4070
Quantité 500 mL
Beilstein 01, II, 745
Merck Index 15, 1762
Gravité spécifique 0.815
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether
Stabilisateur approx. 500ppm alpha-tocopherol
Viscosité 0.69 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexanal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.