Learn More
Hexanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023156
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11447727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16265.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
Hexanal is used in the flavor industry to prepare fruity flavors. It is utilized as a flavoring agent in the food industry. It is also used in Witting and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexanal est utilisé dans l’industrie des arômes pour préparer des arômes fruités. Il est utilisé comme aromatisant dans l’industrie alimentaire. Il est également utilisé dans les réactions de Witting et d’aldol.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone, au benzène et à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-25-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00007027
Clé InChI JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
CID PubChem 6184
Nom IUPAC hexanal
SMILES CCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanal
Point de fusion °C to 56°C
Densité 0.834 g/mL
Point d’ébullition 130°C to 131°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.405
Quantité 100 g
Numéro UN UN1207
Beilstein 506198
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1760
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and water.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexanal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexaldehyde