Learn More
Hexanamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475680
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11475680
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H25929.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 628-02-4 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-02-4
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00008046
Clé InChI ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capronamide, hexamide, hexylamide, n-caproamide, caproamide, n-hexanamide, hexamide van, hexanoamide, n-capronamide, n-caproic amide
CID PubChem 12332
Nom IUPAC Hexanamide
SMILES CCCCCC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanamide
Point de fusion 100°C to 102°C
Formule linéaire CH3(CH2)4CONH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 99%