Learn More
Dihydroxyde de hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium), 20 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378878
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. 11378878
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041725.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69762-88-5 | C30H68N2O2 | 488.886 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69762-88-5
Formule moléculaire C30H68N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 488.886
Numéro MDL MFCD00216633
Clé InChI ALYGOOWRCDZDTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tributyl-6-tributylazaniumyl hexyl azanium,dihydroxide, n1,n1,n1,n6,n6,n6-hexabutylhexane-1,6-diaminium hydroxide, tributyl 6-tributylammonio hexyl azanium dihydroxide, n,n,n,n,n,n-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution, hexane-1,6-bis tributylammonium dihydroxide w/w aqueous solution, n,n inverted exclamation marka-hexamethylenebis tributylammonium hydroxide, n∼1∼,n∼1∼,n∼1∼,n∼6∼,n∼6∼,n∼6∼-hexabutylhexane-1,6-bis aminium dihydroxide, n,n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution
CID PubChem 15376281
Nom IUPAC ributyl-[6-(tributylazaniumyl)hexyl]azanium;dihydroxyde
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-].[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3267
Poids de la formule 488.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt