Learn More
Hexane, réactif de laboratoire, ≥95 %, Honeywell™
Réactif de laboratoire, ≥ 95 %
29.72€ - 3558.10€
Identifiants chimiques
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD02179311 |
Clé InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
CID PubChem | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nom IUPAC | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15601870
|
Honeywell Research Chemicals
208752-500ML |
500 mL | Glass Bottle | ||||||
15641860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-1L |
1 L | Glass Bottle |
69.82€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15651860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
139.82€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15611870
|
Honeywell Research Chemicals
208752-5L |
5 L | Aluminum Bottle | ||||||
15621870
|
Honeywell Research Chemicals
208752-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle |
354.68€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15681860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Glass Bottle |
473.17€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15621860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-10L |
10 L | Poly Pail | ||||||
15691860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-4X5L |
4 x 5 L | Aluminum Bottle | ||||||
15661860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-20L |
20 L | Stainless Steel Can | ||||||
15671860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-25L |
25 L | Stainless Steel Can |
625.64€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15631860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-190L |
190 L | Metal Drum | ||||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Spécification
Hexane | |
110-54-3 | |
0.659g/mL at 25°C | |
0.077 | |
453°F | |
n20/D 1.375(lit.) | |
CH3(CH2)4CH3 | |
132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C) | |
1730733 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18g/mol | |
Laboratory Reagent |
-95°C | |
Colorless | |
69°C | |
−26°C (−14.8°F) | |
Liquid | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
UN1208 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥95% |
Sécurité et traitement
P210-P260-P280-P301 + P310-P370 + P378-P403 + P235
H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Hexanes
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000