Learn More
Hexane, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
6 pièces
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hexane |
| Point de fusion | -95°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.659g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 66°C to 69°C |
| Quantité | 6 x 500 mL |
| Limite d’explosion | 0.077 |
| Point d’éclair | −26°C (−14.8°F) |
| Température d’allumage | 453°F |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hexane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: n-hexane
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction